ABT1488
Anti-MCAM/CD146 Antibody
About This Item
Produits recommandés
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Niveau de qualité
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, rabbit
Concentration
(Please refer to lot specific datasheet.)
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Description générale
Spécificité
Application
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected MCAM/CD146 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Propriétés physiques
Forme physique
Stockage et stabilité