ABT1358M
Anti-Versican Antibody, Alpha Domain
serum, from rabbit
Synonyme(s) :
Chondroitin sulfate proteoglycan core protein 2, Glial hyaluronate-binding protein, GHAP, Large fibroblast proteoglycan, PG-M
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Vcan(114122)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Versican, Alpha Domain in Embryonic day 16 rat eye, P0, P9 and adult rat retina (Popp, S., et. al. (2004). Exp Eye Res. 79(3):351-6) and Embryonic day 16, 19 rat brain and postnatal day 7 cerebellum, embryonic day 19 spinal cord (Popp, S., et. al. (2003). Dev Dyn. 227(1):143-9).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Versican, Alpha Domainin in purified proteoglycans from a PBS extract of 7-day rat brain with chondroitinase ABC treatment (Popp, S., et. al. (2003). Dev Dyn. 227(1):143-9).
Cell Structure
Qualité
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Versican, Alpha Domain in rat eye retina tissues.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable