ABT129
Anti-Calponin-1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Calponin-1, Basic calponin, Calponin H1, smooth muscle
472,00 €
Date d'expédition estimée le05 mai 2025Détails
About This Item
472,00 €
Date d'expédition estimée le05 mai 2025Détails
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
sheep (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CNN1(1264)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunofluorescence Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected Calponin-1 in smooth muscle cells from human seminal vesicle tissue.
Cell Structure
Cytoskeleton
Qualité
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected Calponin-1 in human aortic smooth muscle tissue.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Human aortic smooth muscle tissue
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable