ABS554
Anti-phospho-FKHRL1/FOXO3A (Thr32)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Forkhead box protein O3, AF6q21 protein, Forkhead in rhabdomyosarcoma-like 1
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pThr32)
Informations sur le gène
human ... FOXO3(2309)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunohistochemistry Analysis: A 1:150 dilution from a representative lot detected phospho-FKHRL1/FOXO3A (Thr32) in human tonsil, human small intestine, and human liver cancer tissues.
Signaling
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected phospho-FKHRL1/FOXO3A (Thr32) in lysate from HEK293 cells treated with IGF (25 ng/mL for 10 min.).
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1