ABS553
Anti-phospho KDR/FLK-1/VEGFR2 Antibody (Tyr1059)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Vascular endothelial growth factor receptor 2, VEGFR-2, Fetal liver kinase 1, FLK-1, Kinase insert domain receptor, KDR, Protein-tyrosine kinase receptor flk-1, CD309
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
sheep (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr1059)
Informations sur le gène
human ... KDR(3791)
Description générale
Immunogène
Application
Signaling
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected KDR/FLK-1/VEGFR2 in VEGF treated HUVEC cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable