ABS436
Anti-ROCK2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Rho-associated coiled-coil containing protein kinase 2, Rho-associated protein kinase 2, Rho-associated coiled-coil-containing protein kinase II, p164 ROCK-2, ROCK2
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Rock2(19878)
Description générale
Immunogène
Application
Signaling
Developmental Signaling
Qualité
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected ROCK2 in 15 µg of mouse brain tissue lysate.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Mouse brain tissue lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable