ABS1513-I-AF488
Anti-phospho-Ubiquitin Antibody (Ser65), Alexa Fluor™ 488 Conjugate
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 488
Synonyme(s) :
Ubiqutin, Ser65 phosphorylated, Ub, Ser65 phosphorylated
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR™ 488
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
guinea pig (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), hamster (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), sheep (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), nonhuman primates (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer65)
Informations sur le gène
human ... UBB(7314)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Qualité
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected CCCP treatment-induced ubiquitin Ser65 phosphorylation in PINK1-expressing HeLa cells.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable