ABN44
Anti-FGF10 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Fibroblast growth factor 10, FGF-10, Keratinocyte growth factor 2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat, mouse, human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FGF10(2255)
Description générale
Immunogène
Application
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected FGF10 in mouse epithelial cells, mouse liver, human brain, and human cerebellum tissues.
Qualité
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected FGF10 on 10 µg of A549 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
A549 cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable