ABN25
Anti-Thyroid Hormone Receptor β-1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Thyroid hormone receptor beta, Nuclear receptor subfamily 1 group A member 2, c-erbA-2, c-erbA-beta
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... THRB(7068)
Description générale
Immunogène
Application
Neuroscience
Hormones & Receptors
Qualité
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Thyroid Hormone receptor β-1 on 10 µg of HeLa nuclear extract.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
HeLa nuclear extract
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable