Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
ABN1445
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-PPAR-gamma
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Peroxisome proliferator-activated receptor gamma, Nuclear receptor subfamily 1 group C member 3, PPAR-gamma, PPARgamma
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
porcine (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), feline (based on 100% sequence homology)
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PPARG(5468)
Description générale
Le récepteur gamma activé par les proliférateurs de peroxysomes (UniProt P37231 ; également appelé membre 3 de la sous-famille 1 du groupe C des récepteurs nucléaires, PPAR-gamma, PPARgamma) est codé par le gène PPARG (également appelé GLM1, NR1C3) (identifiant du gène : 5468) chez l'être humain. Les récepteurs activés par les proliférateurs de peroxysomes (PPAR) sont des protéines récepteurs nucléaires qui agissent comme facteurs de transcription. Les gènes ciblés par les protéines PPAR jouent un rôle essentiel pour la régulation de la différenciation cellulaire, du développement, du métabolisme (hydrates de carbone, lipides, protéines) et de la tumorigenèse. Il existe trois types de protéines PPAR : alpha, delta (beta) et gamma. De plus, l'épissage alternatif engendre trois isoformes de PPAR-gamma. Toutes les protéines PPAR peuvent former des hétérodimères avec le récepteur du rétinoïde X (RXR) et lier les éléments de réponse aux proliférateurs de peroxysomes (PPRE ; AGGTCANAGGTCA) dans la région promotrice des gènes cibles. Le PPARγ est activé par la prostaglandine PGJ2 et certains métabolites de l'acide arachidonique appartenant à la famille 5-HETE, notamment le 5-oxo-15(S)-HETE et le 5-oxo-ETE.
Spécificité
Cet anticorps polyclonal cible une séquence interne présente dans toutes les isoformes épissées du PPAR-gamma humain et murin répertoriées par UniProt (P37231 et P37238).
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à de la KLH correspondant à une séquence interne dans la moitié N-terminale de la protéine PPAR-gamma humaine.
Application
Analyse par immunocytochimie : une concentration de 1 µg/ml d'un lot représentatif a permis de détecter la protéine PPAR-gamma dans des cellules HUVEC, A431, HeLa, HEK293 et NIH/3T3.
Analyse par western blotting : une concentration de 1 µg/ml d'un lot représentatif a permis de détecter la protéine PPAR-gamma dans 10 µg de lysat de tissus de muscle squelettique humain.
Cet anticorps anti-PPAR-gamma est validé pour une utilisation en western blotting et en immunocytochimie pour la détection du PPAR-gamma.
Qualité
Produit évalué par western blotting sur des lysats de cellules MCF-7.
Analyse par western blotting : une concentration de 1 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter le PPAR-gamma dans 10 µg de lysat de cellules MCF-7.
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 55/60 kDa. Poids théorique (calculé) : 54,68 kDa (PPARgamma1(wt) humain ; isoforme 1), 57,62 kDa (isoforme 2 humaine), 21,58 kDa (PPARgamma1(tr) humain ; isoforme 3), 54,51 kDa (isoforme 1 de souris), 57,60 kDa (isoforme 2 de souris). Une ou plusieurs bandes non caractérisées peuvent apparaître avec certains lysats.
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : 07-466
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique du lot concerné.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Da Peng et al.
Genome medicine, 13(1), 73-73 (2021-05-01)
Cancer researchers use cell lines, patient-derived xenografts, engineered mice, and tumoroids as models to investigate tumor biology and to identify therapies. The generalizability and power of a model derive from the fidelity with which it represents the tumor type under
Timothy A Simeone et al.
Experimental neurology, 287(Pt 1), 54-64 (2016-08-17)
The ketogenic diet (KD) is an effective therapy primarily used in pediatric patients whom are refractory to current anti-seizure medications. The mechanism of the KD is not completely understood, but is thought to involve anti-inflammatory and anti-oxidant processes. The nutritionally-regulated
Sara Franceschelli et al.
International journal of molecular sciences, 24(3) (2023-02-12)
Cholesterol accumulation in macrophages leads to the formation of foam cells and increases the risk of developing atherosclerosis. We have verified whether hydroxytyrosol (HT), a phenolic compound with anti-inflammatory and antioxidant properties, can reduce the cholesterol build up in THP-1
Jose Diego Botezelli et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 319(3), E529-E539 (2020-07-28)
Hyperinsulinemia plays a causal role in adipose tissue expansion. Mice with reduced insulin have increased energy expenditure, but the mechanisms remained unclear. Here we investigated the effects of genetically reducing insulin production on uncoupling and oxidative mitochondrial proteins in liver