16-228
Anti-Cortactin (p80/85) Antibody, clone 4F11, Alexa Fluor™ 488
clone 4F11, Upstate®, from mouse
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR™ 488
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4F11, monoclonal
Espèces réactives
bovine, human, mouse, rat, hamster, avian
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Informations sur le gène
human ... CTTN(2017)
Catégories apparentées
Spécificité
Immunogène
Application
Cell Structure
Cytoskeleton
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Negative Control: Catalog # 16-240, Normal Mouse IgG, Alexa Fluor™ 488-conjugate.
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Alexa Fluor is a registered trademark of Molecular Probes, Inc.
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable