ABC513
Anti-Rab11-FIP1/RCP Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Rab11 family-interacting protein 1, Rab11-FIP1, Rab-coupling protein
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, rat, mouse
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RAB11FIP1(80223)
Description générale
Immunogène
Application
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Western Blotting Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Rab11-FIP1/RCP in Tac-TGN38 expressing HeLa cell lysates (Jing, J., et al. (2010). Mol Cell Biol. 21(17):3041-3053.).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Rab11-FIP1/RCP in Tac-TGN38 expressing HeLa cells (Jing, J., et al. (2010). Mol Cell Biol. 21(17):3041-3053.).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot from an independent laboratory immunoprecipitated Rab11-FIP1/RCP from HeLa cell lysate (Jing, J., et al. (2010). Mol Cell Biol. 21(17):3041-3053.).
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Rab11-FIP1/RCP in 10 µg of A431 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable