ABC1435M
Anti-ALIX
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Programmed cell death 6-interacting protein, PDCD6-interacting protein, ALG-2-interacting protein 1, ALG-2-interacting protein X, Hp95
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PDCD6IP(10015)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Apoptosis & Cancer
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected ALIX in Immunocytochemistry applications (Morita, E., et. al. (2007). EMBO J. 26(19):4215-27).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected ALIX in Western Blotting applications (Morita, E., et. al. (2007). EMBO J. 26(19):4215-27; Sandrin, V., et. al. (2013). Retrovirology. 10:104; Mercenne, G., et. al. (2015). Elife. 4; Zhai, Q., et. al. (2011). J Virol. 85(1):632-7).
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected ALIX in 10 µg of HeLa cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable