AB9042
Anti-Brain Derived Neurotrophic Factor Antibody, pro
Chemicon®, from chicken
Synonyme(s) :
proBDNF, pro BDNF
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
chicken
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse, rat, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... BDNF(627)
Spécificité
Immunogène
Application
Immunohistochemistry: 1:100-1:200
Immunoprecipitation: 1:100
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Forme physique
Informations légales
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable