Merck
Toutes les photos(6)
Principaux documents
SAB5700726
Sigma-Aldrich
Anti-BDNF antibody produced in rabbit
Synonyme(s) :
ANON2, BDNF, BULN2
100 μL
370,00 €
370,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μL
370,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
370,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
27
28
29
31
37
Espèces réactives
human, mouse, rat
Concentration
3.51 mg/ml
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... BDNF(627)
Description générale
This gene encodes a member of the nerve growth factor family of proteins. Alternative splicing results in multiple transcript variants, at least one of which encodes a preproprotein that is proteolytically processed to generate the mature protein. Binding of this protein to its cognate receptor promotes neuronal survival in the adult brain. Expression of this gene is reduced in Alzheimer′s, Parkinson′s, and Huntington′s disease patients. This gene may play a role in the regulation of the stress response and in the biology of mood disorders.
Immunogène
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 20-247 of human BDNF (NP_733928.1).
Forme physique
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stockage et stabilité
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable