Documents
AB6004
Sigma-Aldrich
Anti-MT1-MMP Antibody, hinge region
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
MT-MMP 1, Membrane-type matrix metalloproteinase 1, Membrane-type-1 matrix metalloproteinase, matrix metallopeptidase 14 (membrane-inserted), matrix metalloproteinase 14, matrix metalloproteinase 14 (membrane-inserted), membrane type 1 metalloprotease
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, rat
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MMP14(4323)
Description générale
Matrix metalloproteinases (MMPs) are a family of secreted and membrane-bound zinc endopeptidases. Collectively, these enzymes degrade the components of extracellular matrix, including fibrillar and non-fibrillar collagens, fibronectin, laminin and basement membrane glycoproteins.
′ However, MT1-MMP (MMP-14) is a member of the membrane-type subfamily. Each member of this subfamily contains a potential transmembrane domain suggesting that these proteins are expressed at the cell surface rather than secreted. La MT1-MMP est capable de médier la protéolyse péricellulaire des constituants de la matrice extracellulaire ; elle pourrait donc être un outil moléculaire important pour le remodelage cellulaire de la matrice environnante. Elle active aussi la protéine MMP2, et cette activité pourrait être impliquée dans l'invasion tumorale.
Spécificité
Predicted to cross react with mouse, (95% sequence homology) and monkey chimpanzee, canine and bovine (100% sequence homology). La réactivité vis-à-vis d'autres espèces n'a pas été testée.
The antibody recognizes human and rat MT1-MMP. It does not cross react with MMP-1, MMP-2, MMP-8, MMP-9, and MMP-13.
Immunogène
KLH conjugated synthetic peptide selected from the hinge region of human MT1-MMP.
Application
Detect MT1-MMP using this Anti-MT1-MMP Antibody, hinge region validated for use in WB, IH(P).
Qualité
Evaluated on a representative lot by Western blot on rat lung lysate using Anti-MT1-MMP.
Description de la cible
env. 65 kDa
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : AB815
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Yuko Matsuura-Hachiya et al.
Biochemistry and biophysics reports, 4, 180-186 (2015-09-21)
The renin-angiotensin system is known to be involved in skin remodeling and inflammation. Previously, we reported that ultraviolet B (UVB) irradiation enhanced angiotensin-converting enzyme (ACE) expression and angiotensin II levels in hairless mouse skin, and an ACE inhibitor, enalapril maleate
Mario A Cepeda et al.
Molecular cancer, 15(1), 65-65 (2016-10-21)
Membrane Type-1 Matrix Metalloproteinase (MT1-MMP) is a multifunctional protease implicated in metastatic progression ostensibly due to its ability to degrade extracellular matrix (ECM) components and allow migration of cells through the basement membrane. Despite in vitro studies demonstrating this principle
Juhyeon Son et al.
Journal of biochemical and molecular toxicology, 35(10), e22868-e22868 (2021-08-03)
Osteosarcoma (OS) is a primary bone neoplasm that is highly malignant. As advances in chemotherapy for the treatment of OS have stagnated, discovery of new reagents is required. Emetine is a phytochemical which can be isolated from a medicinal herb Cephaelis
J A Willson et al.
Journal of cell communication and signaling, 12(2), 479-488 (2017-08-30)
The membrane bound matrix metalloproteinase MT1-MMP plays roles in modulating cell movement, independent of its abilities to remodel the extracellular matrix. Unlike many MMPs, MT1-MMP is activated in the Golgi prior to secretion by a pro-protein convertase, primarily furin. Regulation
N Akanuma et al.
British journal of cancer, 110(1), 189-198 (2013-11-08)
FSCN1 and matrix metalloproteinase 14 (MMP14) are both invadopodia-related proteins. We herein elucidate the tumourigenicity of these proteins and identify novel therapeutic agents in esophageal squamous cell carcinoma (ESCC). FSCN1 and MMP14 were evaluated by immunohistochemistry and quantitative PCR, and