Documents
AB5905
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-transporteur vésiculaire du glutamate de type 1
serum, Chemicon®
Synonyme(s) :
VGLUT1, BNPI
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
guinea pig
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Description générale
Le transporteur vésiculaire du glutamate de type 1 (VGLUT1) est codé par le gène situé sur le chromosome 19q13 chez l'être humain. Le VGLUT1 est spécifiquement exprimé dans les neurones du cerveau. Il se caractérise par un motif de type dileucine C-terminal conservé et par deux domaines polyproline en position distale de l'extrémité C-terminale, dont un qui se lie à l'endophiline, protéine endocytaire à domaine BAR (Bin/Amphiphysin/Rvs).
Spécificité
Reconnaît le transporteur vésiculaire du glutamate de type 1 [VGLUT1, BNPI (cotransporteur de phosphate inorganique Na+-dépendant spécifique du cerveau)]. L'antisérum a été testé sur des coupes histologiques de système nerveux central (SNC) de rat en immunohistochimie en fluorescence. Il marque essentiellement les fibres et les terminaisons nerveuses. Le VGLUT1 est un excellent marqueur des terminaisons nerveuses glutamatergiques. Le profil de coloration obtenu avec l'antisérum anti-VGLUT1 correspond à celui décrit avec d'autres antisérums anti-VGLUT1 (Bellocchio et al., 1998 ; Fremeau et al., 2001 ; Fujiyama et al., 2001 ; Sakata-Haga et al., 2001 ; Tong et al., 2001 ; Kaneko et al. 2002 ; Varoqui et al., 2002). Une préabsorption de l'antisérum anti-VGLUT1 avec le peptide immunogène supprime complètement l'immunocoloration.
Immunogène
Peptide de synthèse correspondant à la protéine VGLUT1 de rat sans chevauchement avec la protéine VGLUT2. L'immunogène est disponible sous la référence AG208.
Application
  • Applications testées
    Analyse par immunocytochimie : une dilution au 1/250e d'un lot représentatif a permis de détecter le transporteur vésiculaire du glutamate 1 dans des cellules de cortex E18 de rat.
  • Remarque : il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales, car les échantillons et les conditions expérimentales peuvent varier selon l'utilisateur final
Description de la cible
62 kDa
Forme physique
Sérum de cobaye dans de l'azoture de sodium à 0,1 %.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Activation of NMDA Receptors in Lumbar Spinothalamic Cells is Required for Ejaculation.
Staudt MD, de Oliveira CV, Lehman MN, McKenna KE, Coolen LM.
Journal of Sexual Medicine null
Assignment of SLC17A6 (alias DNPI), the gene encoding brain/pancreatic islet-type Na+-dependent inorganic phosphate cotransporter to human chromosome 11p14.3
Aihara Y, et al.
Cytogenetics and Cell Genetics (2001)
Depletion of spinal 5-HT accelerates mechanosensory recovery in the deafferented rat spinal cord
Cragg JJ, et al.
Experimental Neurology, 222(2), 277-284 (2010)
Xia Chen et al.
PloS one, 6(2), e17072-e17072 (2011-03-02)
The success of transplants of neural tissue into the adult dentate gyrus in generating mature neurons is highly variable. Here we address the roles of the origin of the tissue and its pre-implantation preparation, and show that both are critical.
Lentiviral delivery of a vesicular glutamate transporter 1 (VGLUT1)-targeting short hairpin RNA vector into the mouse hippocampus impairs cognition
King MV, et al.
Neuropsychopharmacology, 39(2), 464-476 (2014)