AB5757
Anti-Presenilin 1 Antibody
Chemicon®, from chicken
303,00 €
Date d'expédition estimée le03 mars 2025Détails
About This Item
303,00 €
Date d'expédition estimée le03 mars 2025Détails
Produits recommandés
Source biologique
chicken
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, mouse, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PSEN1(5663)
Spécificité
Immunogène
Application
Immunohistochemistry: not tested. It is recommended that you try the antibody at 1:50-1:500.
ELISA: 1:1,000-1:4,000
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable