Principaux documents
AB5458
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-néprilysine (endopeptidase neutre, Nep)
serum, Chemicon®
Synonyme(s) :
neprilysin, Neprilysin, Enkephalinase, enkephalinase, atriopeptidase, Atriopeptidase, Neutral Endopeptidase, NEP, Endopeptidase 24.11, CD10
50 μL
553,00 €
553,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Changer de vue
50 μL
553,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
553,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat, mouse, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MME(4311)
Description générale
L'endopeptidase neutre (néprilysine) humaine est une endopeptidase membranaire intrinsèque de type II à passage unique qui active et dégrade les enzymes biologiquement actives. Une endopeptidase sert en général à cliver des liaisons peptidiques au sein de séquences enzymatiques, à l'inverse des exopeptidases qui ciblent les séquences terminales. La néprilysine fait partie de la famille des peptidases M13, qui intervient sur les polypeptides de moins de 30 acides aminés, avec une spécificité similaire à celle de la thermolysine pour les sites de clivage. La communauté scientifique pense que la thermolysine procède à un clivage avant les acides aminés Ile, Met, Phe, Trpm ou Val (sauf s'il y a un acide aminé Pro avant) et après Ala, Asp, His, ou Thr. La néprilysine clive préférentiellement les polypeptides situés entre des résidus hydrophobes, en particulier avec Phe ou Tyr en position 1. Les recherches portant sur la néprilysine ont montré l'importance de son rôle dans la dégradation des peptides opioïdes tels que les Met et les Leu-enképhalines, où elle clive une liaison Gly-Phe. Les recherches ont aussi montré qu'elle pourrait intervenir dans la dégradation du facteur natriurétique auriculaire (ANF). Une régulation à la hausse de l'ANF régule l'homéostasie de l'eau, du sodium, du potassium et de l'adiposité en réponse à une pression artérielle élevée dans les cellules musculaires du cœur.
Spécificité
La réactivité vis-à-vis d'autres espèces n'a pas été confirmée.
Reconnaît la néprilysine (endopeptidase neutre, NEP). En western blotting d'extraits de rein de rat, l'anticorps détecte une bande migrant aux environs de 86 kDa, correspondant à la néprilysine.
Immunogène
Néprilysine de rat.
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
L'utilisation de cet anticorps anti-néprilysine (endopeptidase neutre, Nep) a été validée en IH et WB pour la détection de la néprilysine (endopeptidase neutre).
Sous-domaine de recherche
Maladies neurodégénératives
Western Blotting :
Un précédent lot de cet anticorps a été utilisé en western blotting.
Immunohistochimie :
Un précédent lot de cet anticorps a été utilisé en immunohistochimie.
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
Description de la cible
~86 kDa
Forme physique
Produit non purifié
Sérum polyclonal de lapin. Sans agent de conservation.
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an à -20 ºC à partir de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Tissu rénal.
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Carlos P Vio et al.
Frontiers in physiology, 9, 1791-1791 (2019-01-09)
Chronic hypoxia has been postulated as one of the mechanisms involved in salt-sensitive hypertension and chronic kidney disease (CKD). Kidneys have a critical role in the regulation of arterial blood pressure through vasoactive systems, such as the renin-angiotensin and the
A Casselbrant et al.
Journal of the renin-angiotensin-aldosterone system : JRAAS, 16(3), 578-586 (2014-01-29)
Angiotensin II (AngII) elicits smooth muscle contractions via activation of AngII type 1 receptor (AT1R) in the intestinal wall and in sphincter regions in several species. Achalasia is a rare swallowing disorder and is characterized by a loss of the
Yasir AlSiraj et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 377(3), 326-335 (2021-03-13)
Combined neprilysin (NEP) inhibition (sacubitril) and angiotensin type 1 receptor (AT1R) antagonism (valsartan) is used in the treatment of congestive heart failure and is gaining interest for other angiotensin II (AngII)-related cardiovascular diseases. In addition to heart failure, AngII promotes
H Benson Peng et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 48(10), 944-955 (2020-08-08)
Amyloid-β peptides of 40 and 42 amino acid lengths, which are synthesized in neurons and degraded in the brain and liver, have the potential to aggregate and form neuritic plaques in Alzheimer disease. The kinetics of human amyloid-β (hAβ) 40
Hyun-Ju Lee et al.
Biology, 10(9) (2021-09-29)
The coenzyme Q10 analogue idebenone is an FDA-approved antioxidant that can cross the blood-brain barrier (BBB). The effects of idebenone on the pathology of Alzheimer's disease (AD) and the underlying molecular mechanisms have not been comprehensively investigated. Here, we examined