Merck
Passer à
03-32-0009
Elastase Substrate VIII, Colorimetric
Substrate for the spectrophotometric assay of elastase.
Synonyme(s) :
Elastase Substrate VIII, Colorimetric
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
100 mg
Disponible dès aujourd'huiDeMerck Life Science BV/SRL
226,00 €
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H25N5O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
451.43
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
MDL number:
226,00 €
Disponible dès aujourd'huiDétails
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
color
white to off-white
solubility
DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CCC(=O)O)C)C)C
InChI
1S/C19H25N5O8/c1-10(20-15(25)8-9-16(26)27)17(28)21-11(2)18(29)22-12(3)19(30)23-13-4-6-14(7-5-13)24(31)32/h4-7,10-12H,8-9H2,1-3H3,(H,20,25)(H,21,28)(H,22,29)(H,23,30)(H,26,27)/t10-,11-,12-/m0/s1
InChI key
GVUGADOWXGKRAE-SRVKXCTJSA-N
General description
Substrate for spectrophotometric assay of elastase.
Substrate for the spectrophotometric assay of elastase.
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: no
Primary Target
Substrate for the spectrophotometric assay of elastase
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Other Notes
Bieth, J., et al. 1974. Biochem. Med.11, 350.
Suc-Ala-Ala-Ala-pNA
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
324740324699368067-M
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC), ≥95% (TLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
ethanol: 1 mg/mL, DMF: 5 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
solubility
ethanol: 1 mg/mL, water: soluble
solubility
DMSO: 5 mg/mL
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
lyophilized solid, powder
form
lyophilized solid
form
lyophilized solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c