AB5454
Anti-TUC-4 Protein Antibody
serum, Chemicon®
Synonyme(s) :
ULIP-1 Protein, CRMP-4, DRP-3, Dihydropyrimidinase-like 3
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
feline, monkey, human, mouse, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DPYSL3(1809)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunocytochemistry: 1:1,000-1:5,000 (DAB detection).
Western blot: 1:2,500-1:25,000 using alkaline phosphatase.
Immunoprecipitation
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Description de la cible
Forme physique
Remarque sur l'analyse
POSITIVE CONTROL: Fetal brain/spinal cord tissue. Human neuroblastoma cell line SMS-KCNR or rat PC12 cells.
Autres remarques
Informations légales
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable