AB5428P
Anti-Per2 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
Period Circadian Protein 2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Per2(18627)
Spécificité
SPECIES REACTIVITIES: The immunogen sequence has 77% homology with rat Per2. No significant homology is seen with human Per 2 (Nagase et al. 1997). Reactivity with other species has not been confirmed.
Immunogène
Application
Neuroscience
Circadian Rhythm & Sleep
ELISA: 50-100 ng of control peptide per well.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable