AB5336P
Anti-α-Synuclein (SNCA) Antibody
CHEMICON®, sheep polyclonal
536,00 €
Date d'expédition estimée le02 mai 2025Détails
About This Item
536,00 €
Date d'expédition estimée le02 mai 2025Détails
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-Synuclein α Antibody, Chemicon®, from sheep
Source biologique
sheep
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat, mouse, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SNCA(6622)
Immunogène
Application
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Liaison
Forme physique
Informations légales
En option
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3