Merck
Toutes les photos(7)
Principaux documents
AB5320
Sigma-Aldrich
Anti-CSPG4 Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Synonyme(s) :
Chondroitin sulfate proteoglycan NG2, Melanoma chondroitin sulfate proteoglycan 3, Melanoma-associated chondroitin sulfate proteoglycan, chondroitin sulfate proteoglycan 4, chondroitin sulfate proteoglycan 4 (melanoma-associated)
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Le produit AB5320 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Nom du produit
Anticorps anti-protéoglycane NG2 de type sulfate de chondroïtine, Chemicon®, from rabbit
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat, mouse, monkey, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CSPG4(1464)
mouse ... Cspg4(121021)
rat ... Cspg4(81651)
rhesus monkey ... Cspg4(713086)
Description générale
Le protéoglycane 4 de type sulfate de chondroïtine (UniProt : Q00657, également appelé protéoglycane NG2 de type sulfate de chondroïtine, antigène spécifique de la tumeur HSN) est codé par le gène Cspg4 (également connu sous le nom Ng2) chez le rat. Le protéoglycane NG2 de type sulfate de chondroïtine est une protéine membranaire de type I à passage unique qui joue un rôle dans la prolifération et la migration cellulaires et qui stimule la motilité des cellules endothéliales durant la moprhogénèse microvasculaire. Il est présent dans les cellules neuronales et les tissus extraneuronaux, en particulier dans le mésenchyme en développement. Son niveau d′expression est maximal sur les cellules prolifératives immatures et diminue lorsque celles-ci commencent à se différencier. On le trouve à la surface d′une catégorie inhabituelle de cellules gliales dans le système nerveux central mature et en développement, lesquelles cellules présentent les propriétés de cellules précurseurs d′oligodendrocytes. C′est un important protéoglycane de type sulfate de chondroïtine qui est produit suite à une blessure de la moelle épinière et qui est exprimé par les progéniteurs d′oligodendrocytes et de macrophages. Il semble aussi inhiber le collapsus des cônes de croissance et de l′excroissance des neurites durant la régénération des axones. Le protéoglycane NG2 de type sulfate de chondroïtine est synthétisé avec un peptide signal (aa 1-29), qui se détache ensuite par clivage pour donner la forme mature (réf. : Jones, LL et coll. (2002). J. Neurosci. 22(7):2792-2803).
Spécificité
Protéoglycane NG2 de type sulfate de chondroïtine AB5320 identifie à la fois le protéoglycane intact et sa protéine constitutive par analyses western blot et ELISA. Lorsque des cellules précurseurs d′oligodendrocytes (cellules progénitrices O-2A) sont colorées vivantes, la coloration apparaît sous forme d'agrégats à la surface des cellules. Cet anticorps ne colore pas très bien les oligodendrocytes différenciés.
Immunogène
Protéoglycane NG2 de type sulfate de chondroïtine de rat, purifié par immunoaffinité.
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
Détectez le protéoglycane NG2 de type sulfate de chondroïtine à l′aide de cet anticorps anti-protéoglycane NG2 de type sulfate de chondroïtine validé pour les analyses ELISA, IC, IH, IP et WB.
Immunocytochimie :
Une dilution au 1/150-1/600ème d′un lot précédent a été utilisée en IC.
Immunohistochimie :
Une dilution au 1/200ème d′un lot précédent a été utilisée sur des sections congelées de cerveau embryonnaire de souris avec un anticorps secondaire conjugué à un fluorochrome Alexa Fluor. Des précautions doivent être prises pour éviter de surfixer les sections tissulaires. Il est recommandé de procéder à une fixation rapide (de 5-10 minutes) avec 2 à 4 % de PFA.
Immunoprécipitation :
Une concentration de 2 μg/ml d′un lot précédent a été utilisée en IP.
ELISA :
Une dilution au 1/1500-1/3000ème d′un lot précédent a été utilisée en analyse ELISA.
Les dilutions de travail optimales et les protocoles associés doivent être déterminés par l′utilisateur final.
Sous-domaine de recherche
Marqueurs neuronaux et gliaux
Qualité
Évaluée en routine par western blot sur des lysats de cerveau de rat.
Analyse western blot : Une dilution au 1/1000ème de ce lot a permis de détecter du sulfate de chondroïtine NG2 dans 10 μg de lysats de cerveau de rat.
Description de la cible
270-300 kDa
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié dans du tampon PBS contenant 0,02 % d′azide.
Anticorps purifié à l′aide de la protéine A, puis introduit dans une colonne d′affinité à la fibronectine.
Stockage et stabilité
Stable 6 mois à -20 ºC en aliquotes non diluées à partir de la date de réception.
Recommandations d′utilisation :
Dès réception, et avant retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Diviser en aliquotes dans des tubes de microcentrifugation et les stocker à -20 °C. Éviter les cycles répétés de congélation/décongélation qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Cellules endothéliales prolifératives de cerveau humain, cellules de gliome humain, cellules de mélanome humain, extraits de cellules gliales B49 de rat ou tissu embryonnaire de cerveau de souris.
Autres remarques
Concentration : Pour connaître la concentration spécifique du lot, veuillez vous référer au certificat d′analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s) concerné(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
PDGF-C induces maturation of blood vessels in a model of glioblastoma and attenuates the response to anti-VEGF treatment.
di Tomaso, E; London, N; Fuja, D; Logie, J; Tyrrell, JA; Kamoun, W; Munn, LL; Jain, RK
Testing null
SDF-1? induces PDGF-B expression and the differentiation of bone marrow cells into pericytes.
Hamdan, R; Zhou, Z; Kleinerman, ES
Molecular Cancer Research null
Effects of an anti-VEGF-A monoclonal antibody on laser-induced choroidal neovascularization in mice: optimizing methods to quantify vascular changes.
Campa, C; Kasman, I; Ye, W; Lee, WP; Fuh, G; Ferrara, N
Investigative Ophthalmology & Visual Science null
Mitochondrial protection attenuates inflammation-induced impairment of neurogenesis in vitro and in vivo.
Voloboueva, LA; Lee, SW; Emery, JF; Palmer, TD; Giffard, RG
The Journal of Neuroscience null
Aram F Hezel et al.
Cancer research, 72(18), 4840-4845 (2012-07-13)
The TGF-β pathway is under active consideration as a cancer drug target based on its capacity to promote cancer cell invasion and to create a protumorigenic microenvironment. However, the clinical application of TGF-β inhibitors remains uncertain as genetic studies show
Articles
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Immunofluorescence uses antibody-conjugated fluorescent molecules for protein localization, modification confirmation, and protein complex visualization.
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
Learn differences in monoclonal vs polyclonal antibodies including how antibodies are generated, clone numbers, and antibody formats.
Afficher tout
Protocoles
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.