Principaux documents
AB4336
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-SCA-1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Lymphocyte antigen 6A-2/6E-1, Ly-6A.2/Ly-6E.1, T-cell-activating protein, Stem cell antigen 1
100 μG
498,00 €
498,00 €
Date d'expédition estimée le14 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
498,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
498,00 €
Date d'expédition estimée le14 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat, mouse
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Ly6A(110454)
Description générale
Le premier antigène des cellules souches (SCA-1) est une protéine membranaire qui appartient à la famille des protéines Ly-6 et qui contient un seul domaine UPAR/Ly6. L'antigène SCA-1 intervient dans l'activation des lymphocytes T et il jouerait un rôle clé dans la différenciation, la prolifération et la survie de diverses cellules souches. Des études récentes indiquent que le SCA-1 est un marqueur de choix pour l'isolement et la purification des cellules souches pour la recherche, et leur caractérisation ultérieure. Cet antigène est exprimé par les cellules progénitrices ainsi que par les cellules souches de plusieurs types de tissus, notamment cardiaques, hématopoïétiques, mammaires, musculaires, cutanés et testiculaires.
Spécificité
Absence d'homologie avec l'être humain.
Cet anticorps reconnait l'antigène SCA-1 au niveau du domaine UPAR/Ly6.
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à l'hémocyanine de patelle (KLH) correspondant à l'antigène SCA-1 de souris au niveau du domaine UPAR/Ly6.
Épitope : domaine UPAR/Ly6
Application
Analyse par immunocytochimie : Une dilution au 1/500e d'un précédent lot a permis de détecter l'antigène SCA-1 dans des cellules souches mésenchymateuses de rat.
Domaine de recherche
Recherche sur les cellules souches
L'anticorps anti-SCA-1 est un anticorps dirigé contre l'antigène SCA-1 pour une utilisation en western blotting et en immunocytochimie.
Sous-domaine de recherche
Cellules souches hématopoïétiques
Qualité
Produit évalué par western blotting sur du lysat de tissus pulmonaires de souris
Analyse par western blotting : Une concentration de 0,1 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter l'antigène SCA-1 dans 10 µg de lysat de tissus pulmonaires de souris.
Description de la cible
Poids réel : ~14 kDa
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié, dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4), du NaCl 150 mM et 0,05 % d'azoture de sodium.
Anticorps purifié par affinité
Stockage et stabilité
Stable entre 2 °C et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Lysat de tissus pulmonaires de souris
Autres remarques
Concentration : voir le certificat d'analyse du lot concerné.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
He Wang et al.
Bioactive materials, 16, 433-450 (2022-04-14)
Small-diameter vascular grafts fabricated from synthetic biodegradable polymers exhibit beneficial mechanical properties but often face poor regenerative potential. Different tissue engineering approaches have been employed to improve tissue regeneration in vascular grafts, but there remains a requirement for a new
Mehmet H Kural et al.
Cell transplantation, 27(9), 1375-1389 (2018-08-11)
Invasive coronary interventions can fail due to intimal hyperplasia and restenosis. Endothelial cell (EC) seeding to the vessel lumen, accelerating re-endothelialization, or local release of mTOR pathway inhibitors have helped reduce intimal hyperplasia after vessel injury. While animal models are
Gabriel Haas et al.
Journal of biomedical materials research. Part A, 109(11), 2280-2293 (2021-05-08)
Skeletal muscle is inept in regenerating after traumatic injuries such as volumetric muscle loss (VML) due to significant loss of various cellular and acellular components. Currently, there are no approved therapies for the treatment of muscle tissue following trauma. In
Santosh K Yadav et al.
Cell death & disease, 11(3), 186-186 (2020-03-15)
Providing a conducive microenvironment is critical to increase survival of transplanted stem cells in regenerative therapy. Hyperglycemia promotes stem cell death impairing cardiac regeneration in the diabetic heart. Understanding the molecular mechanisms of high glucose-induced stem cell death is important
Christina Doherty et al.
International journal of molecular sciences, 25(3) (2024-02-10)
Peripheral nerve injury denervates muscle, resulting in muscle paralysis and atrophy. This is reversible if timely muscle reinnervation occurs. With delayed reinnervation, the muscle's reparative ability declines, and muscle-resident fibro-adipogenic progenitor cells (FAPs) proliferate and differentiate, inducing fibro-fatty muscle degradation