AB3784P-I
Anti-Adiponectin Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Adiponectin, 30 kDa adipocyte complement-related protein, ACRP30, Adipocyte complement-related 30 kDa protein, Adipocyte, C1q and collagen domain-containing protein, Adipose most abundant gene transcript 1 protein, apM-1, Gelatin-binding protein
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ADIPOQ(9370)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected adiponectin in 10 µg of human plasma proteins.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1