AB356492M
Anti-Cas9 (Chicken Polyclonal)
from chicken
Synonyme(s) :
SaCas9, CRISPR-associated endonuclease Cas9
Produits recommandés
Source biologique
chicken
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
unpurified
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
bacteria, Staphylococcus aureus
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgY
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Immunofluorescence Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Cas9 in HEK293 cells transfceted with GFP-Cas9 from Staphylococcus aureus (Courtesy of Dr. Gerry Shaw).
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected Cas9 in 40 µg of lysate from HEK293 cells transfected with GFP-Cas9 from Staphylococcus aureus.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable