Documents
AB2231
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-transporteur de dopamine ; 100 µg
from rabbit
Synonyme(s) :
DA transporter, dopamine transporter, solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter, dopamine),member 3, variable number tandem repeat (VNTR)
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse, rat
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Description générale
Les transporteurs de neurotransmetteurs du plasmalemme séquestrent les transmetteurs synaptiques et périsynaptiques dans des éléments présynaptiques. Le transporteur de dopamine (DAT) est un transporteur à 12 domaines transmembranaires dont les régions N-terminale et C-terminale sont situées dans le cytoplasme, responsable de la réaccumulation de la dopamine après libération. Les niveaux d'expression protéique de DAT sont altérés par la prise chronique de drogues. L'activité du transporteur de recapture de DAT est dépendante du sodium et semble jouer un rôle dans certains troubles neurologiques et psychiatriques comme la maladie de Parkinson, le syndrome Gilles de la Tourette, la schizophrénie et les addictions. DAT est aussi la cible de plusieurs "inhibiteurs de DAT", comme les amphétamines ou la cocaïne. Ces substances inhibent l'action de DAT et, dans une moindre mesure, d'autres transporteurs des monoamines, cependant leurs effets résultent de mécanismes distincts.
Spécificité
La réf. AB2231 reconnaît l'extrémité N-terminale des formes réduites et non réduites de DAT.
Application
L'utilisation de cet anticorps anti-transporteur de la dopamine, 100 µg, a été validée en western blotting pour la détection du transporteur de la dopamine, 100 µg.
Qualité
Produit évalué en routine par western blotting sur du lysat de tissu cérébral de rat.
Description de la cible
Env. 50-80 kDa
Forme réduite à env. 50 kDa et forme non réduite à env. 80 kDa
Forme physique
Format : Produit purifié
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Dafina M Angelova et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 32(2), 995-1006 (2017-10-22)
α-Synuclein (α-syn) is associated with a range of diseases, including Parkinson disease. In disease, α-syn is known to aggregate and has the potential to be neurotoxic. The association between copper and α-syn results in the formation of stellate toxic oligomers
Daniel W Curry et al.
Neuropharmacology, 128, 196-206 (2017-10-11)
S,R(+/-)-3,4-methylenedioxymethamphetamine (SR-MDMA) is an amphetamine derivative with prosocial and putative therapeutic effects. Ongoing clinical trials are investigating it as a treatment for post-traumatic stress disorder (PTSD) and other conditions. However, its potential for adverse effects such as hyperthermia and neurotoxicity
Traumatic brain injury and trichloroethylene exposure interact and produce functional, histological, and mitochondrial deficits.
Sauerbeck, A; Hunter, R; Bing, G; Sullivan, PG
Experimental neurology null
Marion France et al.
Experimental physiology, 101(1), 81-99 (2015-09-19)
Obesity alters gastrointestinal (GI) motility and 5-HT signalling. Altered 5-HT signalling disrupts control of GI motility. Levels of extracellular 5-HT depend on enterochromaffin (EC) cell release and serotonin transporter (SERT) uptake. We assessed GI transit and 5-HT signalling in the
Gaia Faustini et al.
Neurobiology of disease, 138, 104789-104789 (2020-02-08)
Loss of dopaminergic nigrostriatal neurons and fibrillary α-synuclein (α-syn) aggregation in Lewy bodies (LB) characterize Parkinson's disease (PD). We recently found that Synapsin III (Syn III), a phosphoprotein regulating dopamine (DA) release with α-syn, is another key component of LB