AB1868P
Anti-Stromal Cell-Derived Factor-1α Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
SDF-1alpha
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CXCL12(6387)
Spécificité
Immunogène
Application
Western blot: 0.1-0.2 μg/mL, this dilution should offer a detection limit of 1.5-3.0 ng/lane, under reducing or non-reducing conditions.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neutralization: To yield one-half maximal inhibition (ND50) of the biological activity of human SDF-1alpha (100 ng/mL), a concentration of 2.0-0.4 ng/well of recombinant human SDF-1alpha
Inflammation & Immunology
Cytokines & Cytokine Receptors
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable