850336P
Avanti
MAPCHO™-12
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
DPC; Fos-Choline-12; FOS12; FC-12
279,00 €
About This Item
279,00 €
Produits recommandés
Description
n-dodecylphosphocholine
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 g (850336P-1g)
pkg of 1 × 25 g (850336P-25g)
pkg of 1 × 5 g (850336P-5g)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[P](=O)([O-])(OCC[N+](C)(C)C)OCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C17H38NO4P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-21-23(19,20)22-17-15-18(2,3)4/h5-17H2,1-4H3
Clé InChI
QBHFVMDLPTZDOI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable