Merck
Toutes les photos(7)
Principaux documents
AB15282
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-arrestine de cônes
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
Anti-Arrestin-C
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Clone:
polyclonal
application:
IHC
WB
Espèces réactives:
rat, mouse
Technique(s):
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
citations:
248
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Poids mol.
antibody estimated mol wt ~46 kDa
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat, mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Arr3(170735)
rat ... Arr3(171107)
Description générale
L'arrestine-C (UniProt : Q9EQP6 ; également appelée arrestine des cônes, cArr, arrestine-3 des cônes rétiniens) est codée par le gène Arr3 (identifiant du gène : 170735) chez les espèces murines. Les arrestines sont une superfamille de protéines multi-fonctionnelles qui régulent la signalisation et le trafic de la majorité des récepteurs couplés aux protéines G (RCPG), ainsi que la localisation cellulaire et l'activité de nombreuses autres protéines de signalisation. L'arrestine-C, une protéine homodimérique liée au disulfure, est principalement trouvée dans les segments internes et externes, et dans les régions plexiformes internes de la rétine. Elle est exprimée dans les photorécepteurs des cônes et dans les pinéalocytes et peut contribuer aux mécanismes d'arrêt associés à la vision en couleur de haute acuité. L'arrestine-C est une molécule allongée à deux domaines avec un repliement global et des interactions clés entre domaines qui maintiennent la protéine libre dans sa conformation basale de manière similaire aux autres sous-types. Plusieurs éléments structurels contribuent à la liaison de l'arrestine. La région acide C-terminale joue un rôle régulateur dans le contrôle de la sélectivité de liaison de l'arrestine vis-à-vis de la forme phosphorylée et activée d'un récepteur. Le domaine N-terminal basique participe directement à l'interaction avec les récepteurs et joue un rôle régulateur par le biais de l'interaction intramoléculaire avec la région acide C-terminale. Par ailleurs, deux domaines localisés vers le centre sont directement impliqués dans la détermination de la spécificité et de la sélectivité de liaison aux récepteurs. Chez l'homme, des mutations du gène ARR3 ont été associées à la myopie liée au chromosone X 26 qui se caractérise par des modifications typiques d'un fond d'œil tigroïde, fréquemment observé dans les cas de forte myopie précoce. (réf. : Gurevich, VV., et al. (2018). Protein Cell. 9; 986-1003; Xiao, X., et al. (2016). Mol. Vis. 22; 1257-1266).
Spécificité
Cet anticorps polyclonal de lapin permet de détecter l'arrestine des cônes. Il cible un épitope de 12 acides aminés de la région C-terminale.
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à la KLH et correspondant à 12 acides aminés de la région C-terminale de l'arrestine des cônes de souris.
Épitope : région C-terminale
Application
Applications testéesAnalyse par immunohistochimie (paraffine) : une dilution au 1/500e d'un lot représentatif a permis de détecter l'arrestine-C dans la rétine de rat et de souris, ainsi que dans des coupes de tissu cérébral de souris. Remarque : il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales, car les échantillons et les conditions expérimentales peuvent varier selon les utilisateurs.
Domaine de recherche
Neurosciences
L'anticorps anti-arrestine des cônes, réf. AB15282, est un anticorps polyclonal de lapin qui permet de détecter l'arrestine-C et qui a été testé en immunohistochimie (paraffine) et en western blotting.
Sous-domaine de recherche
Fonctions sensorielles et système nerveux périphérique (SNP)
Qualité
Produit évalué par western blotting sur du lysat de tissu rétinien de souris. Analyse par western blotting : une dilution au 1/500e de cet anticorps a permis de détecter l'arrestine des cônes dans des lysats de tissu rétinien de souris.
Description de la cible
~41,9 kDa
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié dans un tampon contenant du tampon phosphate 0,02 M (pH 7,6), du NaCl 0,25 M et 0,1 % d'azoture de sodium.
Produit purifié par immuno-affinité
Stockage et stabilité
Conditions de conservation recommandées : +2 °C à +8 °C.
Autres remarques
Concentration : voir la fiche technique du lot concerné.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Phospholipid flippase ATP8A2 is required for normal visual and auditory function and photoreceptor and spiral ganglion cell survival.
Coleman, JA; Zhu, X; Djajadi, HR; Molday, LL; Smith, RS; Libby, RT; John, SW; Molday, RS
Journal of Cell Science null
Susanne F Koch et al.
The Journal of clinical investigation, 125(9), 3704-3713 (2015-08-25)
Hereditary retinal degenerative diseases, such as retinitis pigmentosa (RP), are characterized by the progressive loss of rod photoreceptors followed by loss of cones. While retinal gene therapy clinical trials demonstrated temporary improvement in visual function, this approach has yet to
Sensitivity and kinetics of signal transmission at the first visual synapse differentially impact visually-guided behavior.
Sarria, I; Pahlberg, J; Cao, Y; Kolesnikov, AV; Kefalov, VJ; Sampath, AP; Martemyanov, KA
eLife null
Katharina Kranz et al.
PloS one, 8(2), e57163-e57163 (2013-03-08)
Retinitis pigmentosa (RP) relates to a group of hereditary neurodegenerative diseases of the retina. On the cellular level, RP results in the primary death of rod photoreceptors, caused by rod-specific mutations, followed by a secondary degeneration of genetically normal cones.
Mei Chen et al.
PloS one, 8(4), e61381-e61381 (2013-05-03)
Previous studies have shown that CCL2/CX3CR1 deficient mice on C57BL/6N background (with rd8 mutation) have an early onset (6 weeks) of spontaneous retinal degeneration. In this study, we generated CCL2(-/-)CX3CR1(GFP/GFP) mice on the C57BL/6J background. Retinal degeneration was not detected