ABT42
Anti-Myosin-VI Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Myosin-VI, Unconventional myosin-6
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
canine, human, mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MYO6(4646)
Description générale
Immunogène
Application
Cell Structure
Cytoskeleton
Qualité
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Myosin-VI in 10 µg of MDCK cell lysate.
Description de la cible
An uncharacterized band appears at ~55 kDa in some lysates.
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
MDCK cell lysate
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable