Principaux documents
AB10521
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-neuropiline-1
serum, from rabbit
Synonyme(s) :
CD304 antigen, Vascular endothelial cell growth factor 165 receptor, neuropilin 1, transmembrane receptor, Npn 1
100 μL
446,00 €
446,00 €
Date d'expédition estimée le02 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μL
446,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
446,00 €
Date d'expédition estimée le02 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat, mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
human (94%)
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NRP1(8829)
Description générale
La neuropiline-1 est une protéine membranaire de type 1 dotée de trois fonctions distinctes. Elle peut premièrement favoriser l'adhérence cellulaire par le biais d'une interaction moléculaire hétérophile. Deuxièmement, dans les cellules neuronales, la neuropiline-1 se lie aux sémaphorines de classe 3, lesquelles constituent des chimiorépulseurs neuronaux. Elle joue ainsi un rôle dans l'orientation des axones. Cette protéine est supposée former des complexes avec les membres de la sous-famille des plexines A et assurer la médiation des signaux inhibiteurs déclenchés par les sémaphorines dans les neurones. Enfin, la neuropiline-1 se lie, au niveau des cellules endothéliales, à un puissant mitogène, le facteur de croissance de l'endothélium vasculaire (VEGF)165 afin de réguler la formation des vaisseaux.
Spécificité
Cet anticorps reconnaît la neuropiline-1.
Immunogène
Cet anticorps est généré à partir de lapins immunisés à la neuropiline-1 recombinante partielle de rat avec étiquette His.
Épitope : inconnu
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
L'utilisation de cet anticorps anti-neuropiline-1 a été validée en WB, IH, IP et IF pour la détection de la neuropiline-1.
Sous-domaine de recherche
Cônes de croissance et guidage axonal
Qualité
Produit évalué par western blotting sur un lysat de cellules PC12.
Analyse par western blotting : : une dilution au 1/1 000e de cet anticorps a permis de détecter la neuropiline 1 dans 10 µg de lysat de cellules PC12.
Description de la cible
130 kDa
Forme physique
Produit non purifié
Sérum de lapin dans un tampon contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Stockage et stabilité
Stable à -20 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Recommandations relatives à la manipulation du produit : dès réception, et avant le retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Lysat de cellules PC12
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Ryosuke Tsuchimochi et al.
Stem cell reports, 18(4), 899-914 (2023-03-25)
Cell replacement therapy is expected as a new and more radical treatment against brain damage. We previously reported that transplanted human cerebral organoids extend their axons along the corticospinal tract in rodent brains. The axons reached the spinal cord but