AB10343
Anti-UGT2B7 Antibody (UDP-Glycosyltransferase 2B family, polypeptide 7)
serum, Chemicon®
Synonyme(s) :
3,4-catechol estrogen specific, UDP glucuronosyltransferase 2 family, polypeptide B7, UDP glycosyltransferase 2 family, polypeptide B7, UDP-glucuronosyltransferase 2B7, UDP-glucuronyltransferase, family 2, beta-7
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... UGT2B7(7364)
Description générale
Immunogène
Application
Qualité
Description de la cible
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1