Documents
AAWP0470M
Millipore
Filtre membrane MF-Millipore, pores de 0,8 µm
MF-Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white, pkg of 50 pair
Synonyme(s) :
Filtre membrane en esters de cellulose, dimension de pores de 0,8 μm
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Description
47 mm diameter matched weight filter pairs, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 50 pairs
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Conditionnement
pkg of 50 pair
Fabricant/nom de marque
MF-Millipore
Millipore
Paramètres
16 L/min-cm2 air flow rate
190 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diam. du filtre
47 mm
Épaisseur
150 μm
Couleur
white
Indice de réfraction
n/D 1.51
Matrice
MF-Millipore
Dimension de pores
0.8 μm pore size
82 % porosity
Point de bulle
≥1.0 bar, air with water at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Constitués d'un mélange d'acétate et nitrate de cellulose biologiquement inerte, les filtres membranes MF-Millipore font partie des membranes les plus utilisées dans les applications d'analyse et de recherche.
Les filtres MF-Millipore sans tensioactif Triton contiennent d'infimes quantités d'agent mouillant et présentent un taux de composés extractibles à l'eau inférieur à celui des filtres MF-Millipore standards.
Application
  • Surveillance de la qualité de l'air
  • Surveillance des particules
  • Élimination des particules
  • Bioanalyses
  • Microplastiques
Caractéristiques et avantages
  • Filtre polyvalent pour les applications de surveillance biologique et environnementale
  • Décliné en différentes dimensions de pores et deux couleurs, noir ou blanc, avec ou sans surface quadrillée
  • Stérilisable à l'oxyde d'éthylène, par rayonnement gamma ou en autoclave
Informations légales
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Pictogrammes
FlameExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3