Principaux documents
96100006
Millipore
Vantage L Column Tube Extension Kit
1 EACH
314,00 €
314,00 €
Date d'expédition estimée le13 juin 2025Détails
Changer de vue
1 EACH
314,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
23151816
eCl@ss :
32011301
314,00 €
Date d'expédition estimée le13 juin 2025Détails
Fabricant/nom de marque
Vantage
Technique(s)
protein purification: suitable
Diamètre
1.1 cm (0.4 in.)