Principaux documents
96100055
Millipore
Vantage L Tube Kit 1000 mm
1 EACH
627,00 €
627,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
627,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
23151816
eCl@ss :
32011301
627,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
Vantage
Niveau de qualité
Technique(s)
protein purification: suitable
Longueur
1 m (3.3 ft)
Diamètre
4.4 cm (1.7 in.)