Principaux documents
96100053
Millipore
Vantage L Tube Kit 250 mm
1 EACH
307,00 €
307,00 €
Date d'expédition estimée le19 juin 2025Détails
Changer de vue
1 EACH
307,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
23151816
eCl@ss :
32011301
307,00 €
Date d'expédition estimée le19 juin 2025Détails
Fabricant/nom de marque
Vantage
Technique(s)
protein purification: suitable
Longueur
24.9 cm (9.8 in.)
Diamètre
4.4 cm (1.7 in.)