Principaux documents
9510-OP
Millipore
Urée
OmniPur®
Synonyme(s) :
Carbamide, Carbonyldiamide
500 G
51,80 €
5 KG
266,00 €
51,80 €
Date d'expédition estimée le07 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 G
51,80 €
5 KG
266,00 €
About This Item
Formule linéaire :
NH2CONH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.06
Beilstein:
635724
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
Nomenclature NACRES :
NA.28
51,80 €
Date d'expédition estimée le07 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Pf
132-135 °C (lit.)
Densité
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
Conditions d'expédition
ambient
Chaîne SMILES 
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
Clé InChI
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Ideal for protein unfolding/denaturation. Molecular biology grade.
Specifications:
DNase: None detected
Protease: None detected
RNase: None detected
Assay: ≥99.5%
A260 (0.1 M in water): ≤0.01
A280 (0.1 M in water): ≤0.01
Heavy metals (as Pb): ≤0.001
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Application
Produit utilisé pour la dénaturation des protéines et comme agent de solubilisation doux pour les protéines insolubles ou dénaturées. Permet de renaturer les protéines des échantillons dénaturés au chlorure de guanidine 6 M, comme les corps d'inclusion. Peut être utilisé en association avec du chlorhydrate de guanidine et du dithiothréitol (DTT) pour replier les protéines dénaturées dans leur forme native active.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable