Principaux documents
902885
Supelco
Cabinet wall duct 55 mm
10 mm connector (connections on both sides)
1 UNIT
389,00 €
389,00 €
Date d'expédition estimée le26 février 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 UNIT
389,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.51
389,00 €
Date d'expédition estimée le26 février 2025Détails
Devis pour commande en gros
Raccords
10 mm connector (connections on both sides)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
no temp limit
Description générale
Individual solvent supply installations often work with safety cabinets and and fume hoods. This cabinet wall duct can be used as the link between the inner and outer side of the safety cabinet with a max. wall thickness of 55 mm. Connection ends are 10 mm tube ends.
with 10 mm tubing connections on both sides, 22 mm diameter, 115 mm length