Principaux documents
8.57010
Sigma-Aldrich
Cleavage Reagent for DNA Synthesis
20% DEA in MeCN, Novabiochem®
Synonyme(s) :
20% DEA in MeCN (v/v), Novabiochem®
500 ML
133,00 €
133,00 €
Date d'expédition estimée le22 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 ML
133,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116006
Nomenclature NACRES :
NA.22
133,00 €
Date d'expédition estimée le22 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Capacité de réaction
reaction type: Aminolysis
Pertinence de la réaction
reagent type: Lewis base
Description générale
Pre-mixed ready-to-use Oxidizer Reagent
  • 857010.0500: Compatible with Cytiva ÄKTA DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (GL-45 Neck Finish)
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
36.0 °F
Point d'éclair (°C)
2.2 °C