8.56115
Fmoc-Phe-Wang resin LL (100-200 mesh)
Novabiochem®
194,00 €
About This Item
194,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Forme
beads
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-30°C
Catégories apparentées
Description générale
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Liaison
Remarque sur l'analyse
Appearance of substance (visual): beads
Loading (Photometric determination of the Fmoc-chromophore liberated upon treatment with DBU/DMF): 0.20 - 0.40 mmol/g
Enantiomeric purity: lot specific result
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
Identity (of the substitution): passes test
The polymer matrix is copoly (styrene-1% DVB), 100 - 200 mesh. The resin is endcapped after coupling of the amino acid derivative.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable