8.54193
L-Pyroglutamic acid pentachlorophenyl ester
Novabiochem®
Synonyme(s) :
L-Pyroglutamic acid pentachlorophenyl ester, L-Pyroglutamatic acid pentachlorophenyl ester, Pentachlorophenyl pyroglutamate
Gamme de produits
Novabiochem®
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Pf
185-190 °C
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C11H6Cl5NO3/c12-5-6(13)8(15)10(9(16)7(5)14)20-11(19)3-1-2-4(18)17-3/h3H,1-2H2,(H,17,18)/t3-/m0/s1
Clé InChI
ZKGMBAZWQLUSMW-VKHMYHEASA-N
Description générale
Remarque sur l'analyse
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=2% in DMF): 19.0 - 22.0 °
DCU (DC (0003)): ≤ 2 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Articles
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.