8.53092
Boc-D-Leu-OH . H₂O
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Boc-D-Leu-OH . H₂O, N-α-t.-Boc-D-leucine hydrate
112,00 €
About This Item
112,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥98% (TLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
N([C@H](CC(C)C)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C.O
InChI
1S/C11H21NO4.H2O/c1-7(2)6-8(9(13)14)12-10(15)16-11(3,4)5;/h7-8H,6H2,1-5H3,(H,12,15)(H,13,14);1H2/t8-;/m1./s1
Clé InChI
URQQEIOTRWJXBA-DDWIOCJRSA-N
Description générale
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Liaison
Remarque sur l'analyse
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=2 in AcOH): +21.5 - +26.5 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable