Principaux documents
8.53006
Sigma-Aldrich
Boc-Phe-OH
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Boc-Phe-OH, N-α-t.-Boc-L-phenylalanine
25 G
46,60 €
100 G
95,20 €
8530061000
928,00 €
46,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
46,60 €
100 G
95,20 €
8530061000
928,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H19NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Numéro de classement CE :
237-305-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
46,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥98% (TLC)
≥99.0% (HPLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N(C(Cc1ccccc1)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(12(16)17)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)
Clé InChI
ZYJPUMXJBDHSIF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Standard building block for introduction of phenylalanine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Liaison
Replaces: 04-12-0021
Remarque sur l'analyse
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=2 in ethanol): +22.0 - +27.0 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Protocoles
Anhydrous HF is the preferred reagent for peptide cleavage from Boc-based resins, versatile and effective for various peptide synthesis.