8.52287
Fmoc-p-Bz-Phe-OH
Fmoc-L-p-benzoylphenylalanine Novabiochem®
Synonyme(s) :
Fmoc-p-Bz-Phe-OH, (S)-3-(4-Benzoyl-phenyl)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-propionic acid,4-Benzoyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]phenylalanine
Gamme de produits
Novabiochem®
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C31H25NO5/c33-29(21-8-2-1-3-9-21)22-16-14-20(15-17-22)18-28(30(34)35)32-31(36)37-19-27-25-12-6-4-10-23(25)24-11-5-7-13-26(24)27/h1-17,27-28H,18-19H2,(H,32,36)(H,34,35)/t28-/m0/s1
Clé InChI
SYOBJKCXNRQOGA-NDEPHWFRSA-N
Description générale
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] K. T. O′Neil, et al. (1989) J. Biol. Chem., 264.
Remarque sur l'analyse
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in DMF): -31.0 - -27.0 °
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable