Principaux documents
8.52225
Sigma-Aldrich
Fmoc-Met-OPfp
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Fmoc-Met-OPfp, N-α-Fmoc-L-methionine pentafluorophenyl ester
5 G
112,00 €
8522250050
938,00 €
112,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
112,00 €
8522250050
938,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H20F5NO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
537.50
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.22
112,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥97.0% (HPLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Pf
130-140 °C
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
Fc1c(c(c(c(c1F)F)OC(=O)[C@@H](NC(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4)CCSC)F)F
InChI
1S/C26H20F5NO4S/c1-37-11-10-18(25(33)36-24-22(30)20(28)19(27)21(29)23(24)31)32-26(34)35-12-17-15-8-4-2-6-13(15)14-7-3-5-9-16(14)17/h2-9,17-18H,10-12H2,1H3,(H,32,34)/t18-/m0/s1
Clé InChI
OKDPSRDTLNXPFQ-SFHVURJKSA-N
Description générale
Pre-formed pentafluorophenyl ester for coupling of methionine amino-acid residues by Fmoc SPPS. Use enables bromophenol blue monitoring of amide bond formation.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Liaison
Replaces: 04-12-1512
Remarque sur l'analyse
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in chloroform): -14.5 - -11.5 °
DCU (DC (0004)): ≤ 2 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Solubility (0,5 mmole in 3 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3