Principaux documents
8.52034
Sigma-Aldrich
Fmoc-Arg(Pmc)-OH
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Fmoc-Arg(Pmc)-OH, N-α-Fmoc-N G-(2,2,5,7,8-pentamethylchroman-6-sulfonyl)-L-arginine
5 G
115,00 €
25 G
441,00 €
100 G
1 320,00 €
8520340500
5 300,00 €
8520341000
9 640,00 €
115,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
115,00 €
25 G
441,00 €
100 G
1 320,00 €
8520340500
5 300,00 €
8520341000
9 640,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C35H42N4O7S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
662.80
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.22
115,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥85.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Pf
70-120 °C (decomposition)
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
amine
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[S](=O)(=O)(\N=C(\NCCC[C@H](NC(=O)OCC3c4c(cccc4)c5c3cccc5)C(=O)O)/N)c1c(c2c(c(c1C)C)OC(CC2)(C)C)C
InChI
1S/C35H42N4O7S/c1-20-21(2)31(22(3)23-16-17-35(4,5)46-30(20)23)47(43,44)39-33(36)37-18-10-15-29(32(40)41)38-34(42)45-19-28-26-13-8-6-11-24(26)25-12-7-9-14-27(25)28/h6-9,11-14,28-29H,10,15-19H2,1-5H3,(H,38,42)(H,40,41)(H3,36,37,39)/t29-/m0/s1
Clé InChI
QTWZCODKTSUZJN-LJAQVGFWSA-N
Description générale
An excellent derivative for the introduction of Arg in Fmoc SPPS. The Pmc group is removed by TFA in 1-3 hours [1,2,3]. For discussions on the side-reactions associated with the use of sulfonyl-based arginine protection, see [4,5,6,7,8,9,10,11]. In the synthesis of peptides containing both Arg and Trp, it is recommended that this derivative is used in conjunction with Fmoc-Trp(Boc)-OH (852050) [5,6,11].
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] R. Ramage, et al. (1987) Tetrahedron Lett., 28, 2287.
[2] J. Green, et al. (1988) Tetrahedron Lett., 29, 4341.
[3] R. Ramage, et al. (1991) Tetrahedron Lett., 47, 6353.
[4] P. Sieber (1987) Tetrahedron Lett., 28, 1637.
[5] C. G. Fields, et al. (1993) Tetrahedron Lett., 34, 6661.
[6] H. Choi, et al. (1993) Int. J. Peptide Protein Res., 42, 58.
[7] A. Stierandova, et al. (1994) Int. J. Peptide Protein Res., 43, 31.
[8] P. M. Fischer, et al. (1992) Int. J. Peptide Protein Res., 40, 19.
[9] S. A. G. Beck, et al. (1991) Int. J. Peptide Protein Res., 38, 25.
[10] E. Jaeger, et al. (1993) Biol. Chem. Hoppe-Seyler, 374, 349.
[11] P. White in ′Peptides, Chemistry & Biology, Proc. 12th American Peptide Symposium′, J. A. Smith & J. E. Rivier (Eds), ESCOM, Leiden, 1992, pp. 537.
Liaison
Replaces: 04-12-1073
Remarque sur l'analyse
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(011C)): ≥ 98 %
Purity (TLC(157B)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (12,5 mmol in 25 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 85.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.50 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable