Principaux documents
8.52208
Sigma-Aldrich
Fmoc-3,4-dehydro-Pro-OH
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Fmoc-3,4-dehydro-Pro-OH, N-α-Fmoc-3,4-dehydro-L-proline
1 G
957,00 €
957,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
957,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H17NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
335.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.22
957,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥85.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
N4([C@@H](C=CC4)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C20H17NO4/c22-19(23)18-10-5-11-21(18)20(24)25-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17/h1-10,17-18H,11-12H2,(H,22,23)/t18-/m0/s1
Clé InChI
OALUMAMYGOBVTF-SFHVURJKSA-N
Description générale
Standard building block for introduction of dehydroproline residues by Fmoc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Liaison
Replaces: 04-12-1051
Remarque sur l'analyse
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 97.0 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 85.0 %
Water (K. F.): ≤ 5.0 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.
Unnatural amino acids, the non-proteinogenic amino acids that either occur naturally or are chemically synthesized, are becoming more and more important as tools for modern drug discovery research.