8.51095
PyOxim
≥99.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonyme(s) :
PyOxim, 1-Cyano-2-ethoxy-2-oxoethylideneaminooxy-tris-pyrrolidino-phosphonium hexafluorophosphate
About This Item
Produits recommandés
product name
PyOxim, Novabiochem®
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Pureté
≥99.0% (HPLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Coupling Reactions
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C17H29N5O3P.F6P/c1-2-24-17(23)16(15-18)19-25-26(20-9-3-4-10-20,21-11-5-6-12-21)22-13-7-8-14-22;1-7(2,3,4,5)6/h2-14H2,1H3;/q+1;-1/b19-16+;
Clé InChI
RDWDVLFMPFUBDV-PXMDEAMVSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Coupling Reagents
Literature references
[1] R. Subiros-Funosas, et al. (2010) Org. Biomol. Chem., 8, 3665.
Caractéristiques et avantages
- Mediates coupling with superior efficiency to PyBOP, TBTU, and HCTU
- Mediates coupling with low racemization or epimerization
- Ideal for fragment condensation and synthesis of cyclic peptides as the reagent cannot cause guanidinylation
- Excellent solubility in DMF and NMP
Remarque sur l'analyse
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Novabiochem® coupling reagents for in situ activation are fast-reacting and compatible with various amino acids.
Novabiochem® propose un grand nombre de réactifs de couplage pour l'activation in situ. Les réactifs d'activation in situ sont faciles à utiliser, réagissent rapidement (même avec les acides aminés encombrés stériquement) et leur utilisation n'entraîne généralement pas de réactions secondaires.